Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0565-25G M0565-500G
TCIAM0565-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAM0565-25G TCIAM0565-500G
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Acide 3-méthyl-4-nitrobenzoïque
Formule: C₈H₇NO₄
Point d'ébullition: 356 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 212…214 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007168
Numéro CAS: 3113-71-1
EINECS: 221-479-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d17d75f5d6c0cf742b806a9116829ed8eb1a23cd&vid=12dc071ede2dbcbfcde21f4f803b83bb30e17e18&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 216.0 to 219.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité