Acide 6-nitro-m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: Acide 5-méthyl-2-nitrobenzoïque
TCIAN0470-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAN0470-25G TCIAN0470-5G
Acide 6-nitro-m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-nitro-m-toluique
Formule: C₈H₇NO₄
MW: 181,15 g/mol
Point de fusion: 137…138 °C
Numéro MDL: MFCD00007368
Numéro CAS: 3113-72-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/96/32/28989632.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 133.0 to 137.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité