Acide 2-hydroxy-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAC0408-500GEA 206 EUR InStock
TCIAC0408-500G TCIAC0408-100G TCIAC0408-25G
Acide 2-hydroxy-m-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-hydroxy-m-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point de fusion: 163…165 °C
Numéro MDL: MFCD00002448
Numéro CAS: 83-40-9
Merck Index: 14,02581
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/34/28937434.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 165.0 to 169.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité