Acide 6-hydroxy-m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Methylsalicylic acid, 2,5-Cresotic acid
C0410-25G C0410-5G
TCIAC0410-25GEA 109 EUR InStock
TCIAC0410-25G TCIAC0410-5G
Acide 6-hydroxy-m-toluique ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 6-hydroxy-m-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 152 °C
Densité: 1,31 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002461
Numéro CAS: 89-56-5
EINECS: 201-918-6
Merck Index: 14,02582
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0c9b1f226d08a55ab7f8ab51768a0fee694d8eeb&vid=c07eb07cfdc35b86428ee0b4bca6151083e16f88&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 96.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 151.0 to 153.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité