Acide 3-hydroxy-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methylbenzoic acid
H0929-25G H0929-5G
TCIAH0929-25GEA 206 EUR InStock
TCIAH0929-25G TCIAH0929-5G
Acide 3-hydroxy-p-toluique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-hydroxy-p-toluique
Formule: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Point d'ébullition: 313 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 207…209 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002511
Numéro CAS: 586-30-1
EINECS: 209-571-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=984d440b23900484cff0ff66e65901c8489943cf&vid=4abd8a2c26e5d6796ae2c1ab58b42d235beedda3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 209.0 to 212.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité