1-Chloro-2-phényléthane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC0167-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0167-25G
1-Chloro-2-phényléthane ≥99.0% (par GC)
1-Chloro-2-phényléthane
Formule: ClCH₂CH₂C₆H₅
MW: 140,61 g/mol
Point d'ébullition: 200°C
Point de fusion: –60 °C
Point d'éclair: 64°C
Numéro MDL: MFCD00000977
Numéro CAS: 622-24-2
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/72/33/28937233.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité