Benzotrichlorure ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α,α,α-Trichlorotoluene, Phenylchloroform, (Trichloromethyl)benzene
T0399-25G T0399-500G
TCIAT0399-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAT0399-25G TCIAT0399-500G
Benzotrichlorure ≥99.0% (par GC)
Benzotrichlorure
Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 221°C
Point de fusion: -5°C
Densité: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000786
Numéro CAS: 98-07-7
EINECS: 202-634-5
ONU: 2226
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01109
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=72717df4962a52ca74a5a6ae6fde57952d3e5e87&vid=e8dea371febb4cd44e8d2976cce84a3b5c2c047b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité