2,4-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1,3-Dichloro-4-methylbenzene
D0419-25ML D0419-500ML
TCIAD0419-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAD0419-25ML TCIAD0419-500ML
2,4-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,2498 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 102°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000583
Numéro CAS: 95-73-8
EINECS: 202-445-8
ONU: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1c673a678b4ac2058784e9c954a960ccca4e94d0&vid=6ff70c1a936d12396dad30060a318aa4fe3f0b6f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité