2,5-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
D2157-25G D2157-5G
TCIAD2157-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2157-25G TCIAD2157-5G
2,5-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2,5-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
Point d'ébullition: 199°C
Densité: 1,2535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 111°C
Numéro MDL: MFCD00000609
Numéro CAS: 19398-61-9
EINECS: 243-032-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe1fb12475752abed76a088c80858b3b88a65903&vid=01b28aae9a03140d8227f3664aeb523c9ecf8775&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité