α,2,4-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
T0400-25G T0400-500G
TCIAT0400-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0400-25G TCIAT0400-500G
α,2,4-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,2,4-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
Point d'ébullition: 248°C
Point de fusion: –2.7 °C
Densité: 1,406 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000895
Numéro CAS: 94-99-5
EINECS: 202-381-0
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cb1afe2be33d43d5a6488d9749c985c2097396ed&vid=2d0e268bc4f52b02955d674fe52123aa55c2b237&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité