α,3,4-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: Chlorure de 3,4-dichlorobenzyle1,2-Dichloro-4-(chlorométhyl)benzène
TCIAT0401-25GEA 19.8 EUR InStock
TCIAT0401-25G
α,3,4-Trichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,3,4-Trichlorotoluène
Formule: C₇H₅Cl₃
MW: 195,47 g/mol
Point d'ébullition: 241°C
Point de fusion: 37,5 °C
Point d'éclair: 155°C
Numéro MDL: MFCD00000906
Numéro CAS: 102-47-6
ONU: 3265
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/74/28994674.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité