α,2-Dichlorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chlorobenzyl chloride, 1-Chloro-2-(chloromethyl)benzene
D0420-25G D0420-500G
TCIAD0420-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0420-25G TCIAD0420-500G
α,2-Dichlorotoluène ≥99.0% (par GC)
α,2-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point d'ébullition: 97°C
Point de fusion: –13 °C
Densité: 1,2902 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 117°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000893
Numéro CAS: 611-19-8
EINECS: 210-258-8
ONU: 2235
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c6c22c5a0c238acc1be1fb97413a4def21b91d2b&vid=7f84f5cd9cf7a6e7ddd5e9474e747ed2451124c0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité