2-Chlorobenzotrichlorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: α,α,α,2-Tétrachlorotoluène
TCIAC0586-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0586-25G TCIAC0586-500G
2-Chlorobenzotrichlorure ≥98.0% (par GC)
2-Chlorobenzotrichlorure
Formule: C₇H₄Cl₄
MW: 229,92 g/mol
Point de fusion: 29…31 °C
Numéro MDL: MFCD00000788
Numéro CAS: 2136-89-2
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/76/19/28937619.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité