2-Chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0295-25G C0295-500G
TCIAC0295-25GEA 28.6 EUR InStock
TCIAC0295-25G TCIAC0295-500G
2-Chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chlorotoluène
Formule: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 159°C
Point de fusion: -35°C
Densité: 1,0825 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 52°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000562
Numéro CAS: 95-49-8
EINECS: 202-424-3
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d279b894a98717db018b29674a399072601f69f5&vid=14606ffc23861996a80d3d229a7e4cbe745163c4&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité