3-Chlorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0296-25G C0296-500G
TCIAC0296-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAC0296-25G TCIAC0296-500G
3-Chlorotoluène ≥99.0% (par GC)
3-Chlorotoluène
Formule: C₇H₇Cl
MW: 126,59 g/mol
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: –48°C
Densité: 1,0722 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Numéro MDL: MFCD00000595
Numéro CAS: 108-41-8
EINECS: 203-580-5
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 13,02190
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f70faaa421e63b09913f41ce635862fcf4201d2b&vid=1b985ee978fc9d9061e3ed0b3ec2fd69ae937ddb&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité