α,4-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
TCIAD0421-500GEA 97.9 EUR InStock
TCIAD0421-500G TCIAD0421-25G
α,4-Dichlorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,4-Dichlorotoluène
Formule: C₇H₆Cl₂
MW: 161,03 g/mol
Point de fusion: 28…30 °C
Numéro MDL: MFCD00000914
Numéro CAS: 104-83-6
ONU: 3427
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/49/51/28974951.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Almost white or Almost colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité