4-Chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0297-25G C0297-500G
TCIAC0297-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0297-25G TCIAC0297-500G
4-Chlorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Chlorotoluène
Formule: C₇H₇Cl
Point d'ébullition: 162°C
Point de fusion: 6…8 °C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 53°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000631
Numéro CAS: 106-43-4
EINECS: 203-397-0
ONU: 2238
ADR: 3,III
Merck Index: 14,02171
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fecef722b78e15235d9865989deec48fe01a335c&vid=61e08409d3c03bfcc0cf18b7ee559e7c357464fd&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité