(4-Chlorophényl)acétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 4-Chlorophenylacetone
C2526-25G C2526-5G
TCIAC2526-25GEA 175 EUR InStock
TCIAC2526-25G TCIAC2526-5G
(4-Chlorophényl)acétone ≥97.0% (par GC)
(4-Chlorophényl)acétone
Formule: C₉H₉ClO
MW: 168,62 g/mol
Point d'ébullition: 216°C
Numéro MDL: MFCD00045214
Numéro CAS: 5586-88-9
EINECS: 226-986-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5322505b29041d70d00b6f6ec14d4959cc60fea5&vid=09b1eeacf8b8ba96c41e59aebabb15df317e7000&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité