α-Chloro-m-fluorotoluène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-3-fluorobenzene, α-Chloro-m-fluorotoulene, 3-Fluorobenzyl chloride
F0210-25G F0210-5G
TCIAF0210-25GEA 74.8 EUR InStock
TCIAF0210-25G TCIAF0210-5G
α-Chloro-m-fluorotoluène ≥95.0% (par GC)
α-Chloro-m-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 180°C
Densité: 1,21 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 58°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000904
Numéro CAS: 456-42-8
EINECS: 207-264-8
ONU: 2920
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73b0a81c400b39f2962326a0ee1001cd8e39a0db&vid=7e794d642c99ea192ba29debd8af981a5cab9eac&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité