3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥90.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 3-Chlorobenzotrifluorure
TCIAC0304-500GEA 172 EUR InStock
TCIAC0304-500G TCIAC0304-25G
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène ≥90.0% (par GC)
3-Chloro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄ClF₃
MW: 180,56 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: –56 °C
Point d'éclair: 36°C
Numéro MDL: MFCD00000594
Numéro CAS: 98-15-7
ONU: 2234
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/73/47/28937347.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité