Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2-Chloro-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Attention

TCIAC1181-25GEA 24.2 EUR InStock
TCIAC1181-25G
2-Chloro-6-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-fluorotoluène


Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point de fusion: –27 °C
Point d'éclair: 46°C
Numéro MDL: MFCD00000570
Numéro CAS: 443-83-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/33/28938433.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité