2-Chloro-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1227-500GEA 200 EUR InStock
TCIAC1227-500G TCIAC1227-25G
2-Chloro-4-fluorotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-4-fluorotoluène
Formule: C₇H₆ClF
MW: 144,58 g/mol
Point d'ébullition: 153°C
Point d'éclair: 50°C
Numéro MDL: MFCD00000572
Numéro CAS: 452-73-3
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/72/28938472.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité