4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α-α-α-trifluoro-3-nitrotoluene, 4-Chloro-3-nitrobenzotrifluoride
C0225-25G C0225-500G
TCIAC0225-25GEA 29.7 EUR InStock
TCIAC0225-25G TCIAC0225-500G
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
4-Chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point d'ébullition: 222°C
Point de fusion: –3 °C
Densité: 1,535 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007084
Numéro CAS: 121-17-5
EINECS: 204-451-6
ONU: 2307
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=19ccff8f08c9afd681505eb46dd0eb90a10e611f&vid=250989aaf4530e506b59db3c679f8d817e323473&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité