2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1-Chloro-4-nitro-2-(trifluorométhyl)benzène
TCIAC0923-25GEA 23.1 EUR InStock
TCIAC0923-25G
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Chloro-α,α,α-trifluoro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225,55 g/mol
Point de fusion: 25…27 °C
Numéro MDL: MFCD00007296
Numéro CAS: 777-37-7
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/81/48/28938148.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 20.0 to 23.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité