4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: 1-Chloro-2,6-dinitro-4-(trifluorométhyl)benzène
TCIAC0994-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAC0994-25G TCIAC0994-10G
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3,5-dinitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₂ClF₃N₂O₄
MW: 270,55 g/mol
Point de fusion: 56…58 °C
Numéro MDL: MFCD00007068
Numéro CAS: 393-75-9
ONU: 2811
ADR: 6.1,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/82/58/28938258.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 56.0 to 58.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité