Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,6-Dichloro-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE

TCIAD2106-25GEA 183 EUR InStock
TCIAD2106-25G
2,6-Dichloro-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2,6-Dichloro-3-nitrotoluène


Formule: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206,03 g/mol
Point de fusion: 53 °C
Numéro MDL: MFCD00024185
Numéro CAS: 29682-46-0
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité