α-Chloro-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0229-25G C0229-250G
TCIAC0229-25GEA 36.3 EUR InStock
TCIAC0229-25G TCIAC0229-250G
α-Chloro-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
Point d'ébullition: 293 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 68…70 °C
Densité: 1,5647 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007374
Numéro CAS: 100-14-1
EINECS: 202-822-7
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7ff8c946c0b98d7b7069fcafb26a124a2ecb267a&vid=ebd963f4a708b0a85c79976425d12720205ae369&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 70.0 to 75.0 deg-C
Solubility in hot Methanol faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité