Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

α-Chloro-2-méthyl-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI EUROPE
Danger

TCIAM1816-5GEA 75.9 EUR InStock
TCIAM1816-5G
α-Chloro-2-méthyl-3-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α-Chloro-2-méthyl-3-nitrotoluène


Formule: C₈H₈ClNO₂
MW: 185,61 g/mol
Point de fusion: 43…44 °C
Numéro MDL: MFCD00007165
Numéro CAS: 60468-54-4
ONU: 3261
ADR: 8,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/62/05/28976205.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 46.0 deg-C

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité