2-Chloro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAC1233-25GEA 45.1 EUR InStock
TCIAC1233-25G TCIAC1233-500G
2-Chloro-5-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-5-nitrotoluène
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Point d'ébullition: 96°C
Point de fusion: 42…44 °C
Numéro MDL: MFCD00041430
Numéro CAS: 13290-74-9
ONU: 3457
ADR: 6.1,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/84/85/28938485.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 43.0 to 45.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité