3-(Chlorométhyl)anisole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0820-25G M0820-5G
TCIAM0820-25GEA 67.1 EUR InStock
TCIAM0820-25G TCIAM0820-5G
3-(Chlorométhyl)anisole ≥96.0% (par GC)
3-(Chlorométhyl)anisole
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 125°C
Densité: 1,07 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 101°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000907
Numéro CAS: 824-98-6
EINECS: 212-541-1
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e03ddf4a30bf2c0df7915210258fd3c0fde9d9f4&vid=8f8db918c53c87c8e8bec652a4d6880d9bbb58c2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité