3-Chloro-2-méthylanisole ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
C1585-1G C1585-5G
TCIAC1585-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAC1585-1G TCIAC1585-5G
3-Chloro-2-méthylanisole ≥96.0% (par GC)
3-Chloro-2-méthylanisole
Formule: C₈H₉ClO
Point d'ébullition: 207°C
Numéro MDL: MFCD00070772
Numéro CAS: 3260-88-6
EINECS: 221-862-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6cf81bb34ef29d4b2cc7a4f5c1b183e2ada7ef04&vid=d5a553510d0f548de0fb55f434db449fe08dc62a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité