Benzotrifluorure ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Synonyms: α,α,α-Trifluorotoluène
TCIAT0439-500GEA 35.2 EUR InStock
TCIAT0439-500G TCIAT0439-25G
Benzotrifluorure ≥98.0% (par GC)
Benzotrifluorure
Formule: C₇H₅F₃
MW: 146,11 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point de fusion: -29°C
Point d'éclair: 12°C
Numéro MDL: MFCD00000372
Numéro CAS: 98-08-8
ONU: 2338
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01110
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/47/06/28994706.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité