2,6-Difluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1,3-Difluoro-2-methylbenzene
D2338-1G D2338-5G
TCIAD2338-1GEA 19.8 EUR InStock
TCIAD2338-1G TCIAD2338-5G
2,6-Difluorotoluène ≥99.0% (par GC)
2,6-Difluorotoluène
Formule: C₇H₆F₂
MW: 128,12 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Densité: 1,1296 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 10°C
Numéro MDL: MFCD00043898
Numéro CAS: 443-84-5
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=84c5120ec939fbd8d1c81fdda214b218bf6dd808&vid=c26f7cea8366a0bdf8b14406544fb3730dff36bc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité