α,α,α,3-Tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Fluorobenzotrifluoride, 1-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzene
F0390-25G F0390-250G
TCIAF0390-25GEA 46.2 EUR InStock
TCIAF0390-25G TCIAF0390-250G
α,α,α,3-Tétrafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α,3-Tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₄F₄
MW: 164,1 g/mol
Point d'ébullition: 101°C
Point de fusion: –81.5 °C
Densité: 1,3021 g/cm³ (16.9 °C)
Point d'éclair: 7°C
Numéro MDL: MFCD00000382
Numéro CAS: 401-80-9
EINECS: 206-933-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8baa9c51e01ff2704905032f8d33df0bcd48feaa&vid=cc4a5cc86ff959f1973fe62e78a7e4ea2de498c5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité