3-Fluorotoluène ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Fluoro-3-methylbenzene
F0040-25ML F0040-500ML
TCIAF0040-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0040-25ML TCIAF0040-500ML
3-Fluorotoluène ≥99.0% (par GC)
3-Fluorotoluène
Formule: C₇H₇F
MW: 110,13 g/mol
Point d'ébullition: 115°C
Point de fusion: –88 °C
Densité: 0,9986 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 9°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000339
Numéro CAS: 352-70-5
EINECS: 206-524-8
ONU: 2388
ADR: 3,II
Merck Index: 13,04207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f6c2d83a89da4d88ba15339c0de3485e6d42170d&vid=98d8491353cc91829014ed2ce7df56b9e82f40e0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité