Pentafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P1408-25G P1408-5G
TCIAP1408-25GEA 227 EUR InStock
TCIAP1408-25G TCIAP1408-5G
Pentafluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Pentafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₅
Point d'ébullition: 116 - 117 °C (1013 hPa)
Densité: 1,439 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 34°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000298
Numéro CAS: 771-56-2
EINECS: 212-233-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fa448ab1ddf8705019623112c36990ff6b467efd&vid=c99d8a942a93992eb244991e1bc3c24fd331209b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité