Perfluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Octafluorotoluèneα,α,α,2,3,4,5,6-Octafluorotoluène
TCIAP0856-25GEA 89.1 EUR InStock
TCIAP0856-25G TCIAP0856-5G
Perfluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Perfluorotoluène
Formule: C₇F₈
MW: 236,06 g/mol
Point d'ébullition: 104°C
Point de fusion: –65,6 °C
Point d'éclair: 20°C
Numéro MDL: MFCD00000375
Numéro CAS: 434-64-0
ONU: 1993
ADR: 3,II
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/15/26/28991526.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité