(4-Fluorophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
F0535-25G F0535-5G
TCIAF0535-25GEA 86.9 EUR InStock
TCIAF0535-25G TCIAF0535-5G
(4-Fluorophényl)acétone ≥98.0% (par GC)
(4-Fluorophényl)acétone
Formule: C₉H₉FO
Point d'ébullition: 130°C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 91°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000362
Numéro CAS: 459-03-0
EINECS: 207-284-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ea1a535d95697b133f9624a2724d4a70a6b6b41e&vid=74cccb2593da9e52f79023b9d231541da0163309&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité