α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI EUROPE
Stabilization: Stabilisé avec copeaux de cuivre
TCIAI0383-25GEA 71.5 EUR InStock
TCIAI0383-25G
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène ≥98.0% (par GC) stabilisé
α,α,α-Trifluoro-2-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 198°C
Point d'éclair: 81°C
Numéro MDL: MFCD00001041
Numéro CAS: 444-29-1
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/22/13/28972213.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité