α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
I0550-25G I0550-5G
TCIAI0550-25GEA 157 EUR InStock
TCIAI0550-25G TCIAI0550-5G
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène ≥97.0% (par GC) stabilisé
α,α,α-Trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₄F₃I
MW: 272,01 g/mol
Point d'ébullition: 185°C
Point de fusion: 17 °C
Densité: 1,851 g/cm³ (26 °C)
Point d'éclair: 68°C
Numéro MDL: MFCD00039398
Numéro CAS: 455-13-0
EINECS: 207-234-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7102b9cfd73b7a82015b1c30ef285bc8b12a2218&vid=eb1dc4f7841e33f2b68a3454dea99f68de4d1466&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité