2-Fluoro-4-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0292-25G F0292-5G
TCIAF0292-25GEA 56.1 EUR InStock
TCIAF0292-25G TCIAF0292-5G
2-Fluoro-4-nitrotoluène ≥97.0% (par GC)
2-Fluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 235 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 35…36 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007199
Numéro CAS: 1427-07-2
EINECS: 215-845-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ba7832d8c4de254c0e411aa6746b25eff8eb760a&vid=f61003596ec42878b573989e17893a3aae5ae609&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Freezing point 32.0 to 35.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité