3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-Fluoro-3-Nitrobenzotrifluoride
F0324-25G F0324-250G
TCIAF0324-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAF0324-25G TCIAF0324-250G
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène ≥95.0% (par GC)
3-Nitro-α,α,α,4-tétrafluorotoluène
Formule: C₇H₃F₄NO₂
MW: 209,1 g/mol
Point d'ébullition: 208°C
Densité: 1,49 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 33°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007059
Numéro CAS: 367-86-2
EINECS: 206-702-5
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a96b02c80ffd46186c5320b57289d415c25eeb10&vid=d38a8b7343a38635d9a3e5a6fbdca5234195b453&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité