5-Fluoro-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0301-25G F0301-5G
TCIAF0301-25GEA 85.8 EUR InStock
TCIAF0301-25G TCIAF0301-5G
5-Fluoro-2-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
5-Fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
Point d'ébullition: 218 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 28 °C
Densité: 1,27 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007283
Numéro CAS: 446-33-3
EINECS: 207-164-4
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b932157ec53a433adcf10117bb40a1aac5d767c9&vid=f2d2edeb060b9a548cd3ada10389eef7d12ec9b2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité