3-Fluoro-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0567-25G F0567-5G
TCIAF0567-25GEA 229 EUR InStock
TCIAF0567-25G TCIAF0567-5G
3-Fluoro-4-nitrotoluène ≥98.0% (par GC)
3-Fluoro-4-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 98°C
Point de fusion: 53 °C
Densité: 1,438 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007053
Numéro CAS: 446-34-4
EINECS: 207-166-5
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8414b5d277280ff6a15ff087310c883d85e0d016&vid=e0e87a029b8e38b629495cb24d8dc539a4a8feb0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 52.0 to 56.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité