4-Fluoro-2-nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
F0218-25G F0218-5G
TCIAF0218-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAF0218-25G TCIAF0218-5G
4-Fluoro-2-nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
4-Fluoro-2-nitrotoluène
Formule: C₇H₆FNO₂
MW: 155,13 g/mol
Point d'ébullition: 139°C
Point de fusion: 27 °C
Densité: 1,2911 g/cm³ (0 °C)
Point d'éclair: 98°C
Numéro MDL: MFCD00007200
Numéro CAS: 446-10-6
EINECS: 207-161-8
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f01b8e6ff62e92987efd1c9d47b0fb76c31cd20b&vid=d11e715706cc322885912e502ebc8a6c2f8990ae&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité