α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Nitrobenzotrifluoride
N0280-25G N0280-500G
TCIAN0280-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAN0280-25G TCIAN0280-500G
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène ≥96.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-3-Nitrotoluène
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point d'ébullition: 203°C
Point de fusion: –2.4 °C
Densité: 1,437 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103°C
Numéro MDL: MFCD00007260
Numéro CAS: 98-46-4
EINECS: 202-670-1
ONU: 2306
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3b7f8fde56c1d72539c544650d9851221632b99a&vid=7dfcefc297e4920091a3d3b2acbbb4b2aeb1ea66&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité