4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
N0902-25G N0902-5G
TCIAN0902-25GEA 365 EUR InStock
TCIAN0902-25G TCIAN0902-5G
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène ≥98.0% (par GC)
4-Nitro-α,α,α-trifluorotoluène
Formule: C₇H₄F₃NO₂
MW: 191,11 g/mol
Point d'ébullition: 82°C
Point de fusion: 40…41 °C
Numéro MDL: MFCD00007358
Numéro CAS: 402-54-0
EINECS: 206-948-3
ONU: 3431
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f3878e73c074e02a51f5a26d348b812fbfa6fc&vid=e4c6e6159c6c09dd2606624da2d033a2eb90083e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 40.0 to 44.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité