α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3,5-Dinitrobenzotrifluoride
D2699-25G D2699-5G
TCIAD2699-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAD2699-25G TCIAD2699-5G
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène ≥98.0% (par GC)
α,α,α-Trifluoro-3,5-dinitrotoluène
Formule: C₇H₃F₃N₂O₄
MW: 236,11 g/mol
Point d'ébullition: 127 - 129 °C (9 -rr)
Point de fusion: 50 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007233
Numéro CAS: 401-99-0
EINECS: 206-935-2
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Amber powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 47.0 to 51.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité