3-(Trifluorométhyl)anisole ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2243-25G M2243-5G
TCIAM2243-25GEA 132 EUR InStock
TCIAM2243-25G TCIAM2243-5G
3-(Trifluorométhyl)anisole ≥97.0% (par GC)
3-(Trifluorométhyl)anisole
Formule: C₈H₇F₃O
MW: 176,14 g/mol
Point d'ébullition: 160°C
Point de fusion: –65 °C
Densité: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 48°C
Numéro MDL: MFCD00000385
Numéro CAS: 454-90-0
EINECS: 207-229-7
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1f0973efea1bd2492f4ebb1a27560ba97872e7e1&vid=04a6d2cc4a6242f3e8e216ab384de9be1ee967d5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité