Benzylamine ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: α-Aminotoluene
B0406-25ML B0406-500ML
TCIAB0406-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAB0406-25ML TCIAB0406-500ML
Benzylamine ≥99.0% (par GC)
Benzylamine
Formule: (C₆H₅)CH₂NH₂
MW: 107,16 g/mol
Point d'ébullition: 184°C
Point de fusion: 10 °C
Densité: 0,98 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 60°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008106
Numéro CAS: 100-46-9
EINECS: 202-854-1
ONU: 2734
ADR: 8,II
Merck Index: 14,01125
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d966ec0c434d78128a66ba5bb2532b683b255d6&vid=5a2ef831079114cc46ed36ba351e99971aa362be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité